Läs mer
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17466123 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Sterilitet Kvantitet Förpackningsstorlek
17466123 Platt mössa Icke-steril 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16624022 Plug Style Skruvlock Icke-steril 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16634022 Plug Style Skruvlock Sterila 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. Paket med 500
16644022 Plug Style Skruvlock Icke-steril 500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse Paket med 500
16654022 Platt mössa Sterila 50 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16664022 Platt mössa Icke-steril 500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17466123 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 30953400069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1756.77 SEK
    1457.59 SEK / Paket med 500
    Save 299.18 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Rören är autoklaverbara
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Examen 5 till 45 ml i steg om 2,5 ml
Produkttyp Centrifugrör (självstående)
Max. RCF 12,500 x g