Läs mer
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200112240 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plug Style Skruvlock
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 rör/påse, 500 kapsyler i separat påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 16624022
Brand: Labcon™ 30943400069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Rören är autoklaverbara
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-överensstämmelse
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning IntegraPack Väska
Kvantitet 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Plug Style Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Examen 5 till 45 mL i steg om 5 mL
Produkttyp Koniskt centrifugrör
Max. RCF 12,500 x g