Läs mer
B Braun™ Perfusor™ Förlängningslinjer
Produktkod. 15849455
Change view
Längd (metrisk):
750 mm
Material:
Polypropen, PVC
Volym (metrisk):
0,5 ml (primning)
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Längd (metrisk) Material Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15849455 750 mm Polypropen, PVC 0,5 ml (primning) Paket med 25
1 options
Produktkod. 15849455 Leverantör B Braun™ Leverantörsnummer 8722870N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.87 SEK
    240.91 SEK / Paket med 25
    Save 27.96 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad av polyeten eller PVC. B Braun™ Förlängningslinjer tillåter minimal dödutrymmesvolym. Transparent rör ger exakt vätskesyn.
  • Transparent rör ger exakt vätskesyn
  • Minimal dead space volym
  • Luer-Lock-kontakt
  • Kan användas med sprutpumpar upp till ett tryck på< 2 bar
Specifikationer
Material Polypropen, PVC
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Mobilisera patienter
Längd (metrisk) 750 mm
Produkttyp IV förlängningslinje
Volym (metrisk) 0,5 ml (primning)