Läs mer
Pergafast 201, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pergafast 201 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N2O6S2/c1-15-6-10-19(11-7-15)30(25,26)23-21(24)22-17-4-3-5-18(14-17)29-31(27,28)20-12-8-16(2)9-13-20/h3-14H,1-2H3,(H2,22,23,24) |
| Formel vikt | 460.0763 |