Läs mer
Pergolide Mesilate, Mikromol™
Beskrivning
Pergolide Mesilate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pergolide mesilate |
| CAS | 66104-23-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pergolide mesilate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H26 N2 S . C H4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pergolide mesilate, (6aR,9R,10aR)-9-[(Methylsulfanyl)methyl]-7-propyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline monomethanesulfonate, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline deriv., Celance, LY 127809, NSC 319773, Pergolide mesylate, Pergolide methanesulfonate, Permax |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2S.CH4O3S/c1-3-7-21-11-13(12-22-2)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21;1-5(2,3)4/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t13-,16-,18-;/m1./s1 |
| LEDER | CCCN1C[C@H](CSC)C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (6aR,9R,10aR)-9-(methylsulfanylmethyl)-7-propyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline;methanesulfonic acid |
| Visa mer |