missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pergolide Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pergolide Sulfone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2O2S/c1-3-7-21-11-13(12-24(2,22)23)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16-,18-/m1/s1 |
| Formel vikt | 346.1715 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?