Läs mer
Perhexiline Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30461292
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30461292 5 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30461292 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3178.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Perhexiline Hydrochloride
CAS 6621-48-3
Analyt- eller komponentnamn Perhexiline Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H35 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, hydrochloride (1:1), Piperidine, 2-(2,2-dicyclohexylethyl)-, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), Perhexiline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H35N.ClH/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18;/h16-20H,1-15H2;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.C(C(C1CCCCC1)C2CCCCC2)C3CCCCN3
IUPAC-namn 2-(2,2-dicyclohexylethyl)piperidine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 313.95
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 313.2536 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.