Läs mer
Perhydrocyklobuta[c]furan-1,3-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10597634
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10597634 5 g 5g
10384412 250 mg 250mg
10202922 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10597634 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13668DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4462-96-8
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.111
InChI-nyckel NMNZZIMBGSGRPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2,4-dione, perhydrocyclobuta c furan-1,3-dione, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cyclobutane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclobutanedicarboxylic anhydride, cis-,, acmc-1ahmk, 3-oxabicyclo 3.2.0 heptane-2, cis
PubChem CID 138261
IUPAC-namn 3-oxabicyklo[3.2.0]heptan-2,4-dion
LEDER C1CC2C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perhydrocyclobuta[c]furan-1, 3-dione
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%