missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perhydrofarnesyl Acetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexahydrofarnesyl acetone |
| CAS | 502-69-2 |
| Molekylformel | C18 H36 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone (ACI), (±)-Phytone, 6,10,14-Trimethylpentadecan-2-one, Hexahydrofarnesyl acetone, Perhydrofarnesyl acetone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h15-17H,6-14H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(=O)C |
| IUPAC-namn | 6,10,14-trimethylpentadecan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.48 |
| Formel vikt | 268.2766 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?