Läs mer
Peri-xanthenoxanthene, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15284408 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15284408 1 g 1g
15294408 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15284408 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454890010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 191-28-6
Molekylformel C20H10O2
Molekylvikt (g/mol) 282.3
InChI-nyckel AMDQVKPUZIXQFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym dinaphthylene dioxide, peri-xanthenoxanthene, dinaphthalene dioxide, xantheno 2,1,9,8-klmna xanthene
PubChem CID 240798
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)OC4=C5C3=C(C=C2)OC6=CC=CC(=C65)C=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Peri-xanthenoxanthene
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 282.3
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Peri-xanthenoxanthene, 95%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .