Läs mer
Pericentrin Antibody, DyLight 755, R&D Systems™
Produktkod. 18001157 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18001157 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18001157 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297596IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4834.96 SEK
    4002.60 SEK / 0.1ml
    Save 832.36 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Pericentrin Polyclonal specifically detects Pericentrin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Pericentrin
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Utspädning Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Kendrin, KIAA0402, MOPD2, PCN, PCNT2pericentrin B, PCNTB, pericentrin, pericentrin 2 (kendrin), pericentrin, kendrin (KIAA0402)10KENPCTN2, pericentrin-2, pericentrin-380, pericentrin-B, SCKL4kendrin
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Pericentrin fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Markers, Centrosome Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5116
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus