Beskrivning
- Contec PeridoxRTU är en BPR och EPA-godkänd sporicid som uppnår mer än en log 3-reduktion mot bakterie- och svampsporer på under 3 minuter
- En blandning av väteperoxid och perättiksyra, Contec PeridoxRTU tillhandahålls färdig att använda och är effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar och sporer
- PeridoxRTU:s patenterade formulering innehåller ytaktiva ämnen för rengöringseffektivitet tillsammans med korrosionsinhibitorer för ytskydd
- PeridoxRTU kan användas för att rengöra och desinficera ytor utan skador eller förlust av funktionalitet
- Contec PeridoxRTU filtreras och fylls i en kontrollerad miljö
- Den sterila produkten tillhandahålls validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10-6
- Försedd med dubbel- eller enkelpåsar, är produkten designad för att underlätta inträde i farmaceutiska renrum
- Finns antingen som en 0,9 L flaska med ett tryck-/draglock för små ytor eller i 3,78 L behållare med lock för mopphuvudmättnad eller när större volymer krävs
- Patenterad hyperaktiv kemi gör den snabbverkande så spara tid på biosanering
- Validerad steril version tillgänglig gör den lämplig för renrum av klass A och B
- Utmärkt materialkompatibilitet och skadar inte vanliga renrumsmaterial
- Dubbel-/enkelpåsar underlättar överföring av desinfektion till renrum
- Tryck/drag lock på 0,9 L eliminerar droppar vilket minskar risken för inandning och kan enkelt appliceras på en torkduk eller rengöring också
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spormord |
| Form | Vätska |
| pH | Ej tillämpligt |
| Sterilitet | Sterila |
| Utseende | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Väteperoxid och perättiksyra |
| Koncentration | RTU |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Contec PeridoxRTU (BPR)
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen peroxide, Peracetic acid
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?