Läs mer
Contec™ PeridoxRTU
Produktkod. p-7217328 Handla allt Contec Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,9 l
3,78 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17261502 0,9 l Paket med 6
17271502 3,78 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17261502 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer SBC0902PX
PeridoxRTU är en blandning av väteperoxid och perättiksyra.
  • Contec PeridoxRTU är en BPR och EPA-godkänd sporicid som uppnår mer än en log 3-reduktion mot bakterie- och svampsporer på under 3 minuter
  • En blandning av väteperoxid och perättiksyra, Contec PeridoxRTU tillhandahålls färdig att använda och är effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar och sporer
  • PeridoxRTU:s patenterade formulering innehåller ytaktiva ämnen för rengöringseffektivitet tillsammans med korrosionsinhibitorer för ytskydd
  • PeridoxRTU kan användas för att rengöra och desinficera ytor utan skador eller förlust av funktionalitet
  • Contec PeridoxRTU filtreras och fylls i en kontrollerad miljö
  • Den sterila produkten tillhandahålls validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10-6
  • Försedd med dubbel- eller enkelpåsar, är produkten designad för att underlätta inträde i farmaceutiska renrum
  • Finns antingen som en 0,9 L flaska med ett tryck-/draglock för små ytor eller i 3,78 L behållare med lock för mopphuvudmättnad eller när större volymer krävs
  • Patenterad hyperaktiv kemi gör den snabbverkande så spara tid på biosanering
  • Validerad steril version tillgänglig gör den lämplig för renrum av klass A och B
  • Utmärkt materialkompatibilitet och skadar inte vanliga renrumsmaterial
  • Dubbel-/enkelpåsar underlättar överföring av desinfektion till renrum
  • Tryck/drag lock på 0,9 L eliminerar droppar vilket minskar risken för inandning och kan enkelt appliceras på en torkduk eller rengöring också
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Spormord
Form Vätska
pH Ej tillämpligt
Sterilitet Sterila
Utseende Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Väteperoxid och perättiksyra
Koncentration RTU
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
Volym (metrisk) 0,9 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X6 Peridox Ready to Use Sporidical Disinfectant, 0 .9L, Double Bagged, Sterile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Hydrogen peroxide, Peracetic acid