Läs mer
Contec™ PeridoxRTU
BIOPHARMA
Produktkod. 17241502 Handla allt Contec Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,9 l
3,78 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17241502 0,9 l Paket med 6
17251502 3,78 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17241502 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer FBC0902PX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 SEK
    2187.71 SEK / Paket med 6
    Save 292.29 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
PeridoxRTU är en blandning av väteperoxid och perättiksyra.
  • Contec PeridoxRTU är en BPR och EPA-godkänd sporicid som uppnår mer än en log 3-reduktion mot bakterie- och svampsporer på under 3 minuter
  • En blandning av väteperoxid och perättiksyra, Contec PeridoxRTU tillhandahålls färdig att använda och är effektiv mot bakterier, svampar, mögel, jästsvampar och sporer
  • PeridoxRTU:s patenterade formulering innehåller ytaktiva ämnen för rengöringseffektivitet tillsammans med korrosionsinhibitorer för ytskydd
  • PeridoxRTU kan användas för att rengöra och desinficera ytor utan skador eller förlust av funktionalitet
  • Contec PeridoxRTU filtreras och fylls i en kontrollerad miljö
  • Den sterila produkten tillhandahålls validerad steril till en Sterility Assurance Level på 10-6
  • Försedd med dubbel- eller enkelpåsar, är produkten designad för att underlätta inträde i farmaceutiska renrum
  • Finns antingen som en 0,9 L flaska med ett tryck-/draglock för små ytor eller i 3,78 L behållare med lock för mopphuvudmättnad eller när större volymer krävs
  • Patenterad hyperaktiv kemi gör den snabbverkande så spara tid på biosanering
  • Validerad steril version tillgänglig gör den lämplig för renrum av klass A och B
  • Utmärkt materialkompatibilitet och skadar inte vanliga renrumsmaterial
  • Dubbel-/enkelpåsar underlättar överföring av desinfektion till renrum
  • Tryck/drag lock på 0,9 L eliminerar droppar vilket minskar risken för inandning och kan enkelt appliceras på en torkduk eller rengöring också
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsdesinfektionsmedel, steriliseringsmedel och sporicidalt rengöringsmedel
Form Vätska
pH Ej tillämpligt
Doft Oparfymerad
Sterilitet Icke-steril
Utseende Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Väteperoxid och perättiksyra
Koncentration RTU
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
Volym (metrisk) 0,9 l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • PeridoxRTU
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid, hydrogen peroxide