Läs mer
Contec™ Trigger Sprayer for PeridoxRTU™ Sporicidal Disinfectant/Cleaner
Handla allt Contec Produkter
Beskrivning
- Foaming trigger sprayer
- For daily cleaning and disinfecting tasks, such as wiping surfaces and mopping floors.
- Ideal for use in pharmaceutical, biopharmaceutical and medical device facilities.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Foaming Trigger Sprayer |
| Färgkodad | No |
| Form | Foam |
| Doft | Original |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (applikation) | Daily cleaning and disinfecting tasks |
| För användning med (utrustning) | For use with 32 oz. Bottle of PeridoxRTU (CR85335IR) |
| Storlek | 0.9 L |
| Volym (metrisk) | 0,9 l |