Läs mer
Perifosine, MedChemExpress
Beskrivning
Perifosine is an oral Akt inhibitor which inhibits proliferation of different tumor cell lines with IC50s of 0.6-8.9 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perifosine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 157716-52-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H52NO4P |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | KRX-0401 NSC 639966 D21266 |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 153.33 mg/mL (332.13 mM) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Visa mer |