missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Perifosine
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18775999
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18775999 50 mg
18723168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18775999 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6087/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

PKB/Akt inhibitor; also modulates Kv2.1 current

Perifosine is a PKB/Akt inhibitor; accumulates in and reorganizes lipid rafts disrupting Akt signaling. Also inhibits MAPK pathway and induces autophagy. Induces apoptosis in leukemia cell lines. Decreases Kv2.1 current amplitude by modulating its inactivation gating. Antitumor. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Perifosine
CAS 157716-52-4
Synonym Octadecyl-(1,1-dimethyl-4-piperidylio) phosphate
Kvantitet 50 mg
Löslighet Soluble to 100mM in water and to 100mM in ethanol
Molekylformel C25H52NO4P
Formel vikt 461.66
Fysisk form Solid
Färg White
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Renhet >98%
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.