missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perifosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perifosine |
| CAS | 157716-52-4 |
| Molekylformel | C25H52NO4P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[[Hydroxy(octadecyloxy)phosphinyl]oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium Inner Salt, NSC 639966, KRX-0401, |
| InChI formel | InChI=1S/C25H52NO4P/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-29-31(27,28)30-25-20-22-26(2,3)23-21-25/h25H,4-24H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOP(=O)([O-])OC1CC[N+](C)(C)CC1 |
| IUPAC-namn | (1,1-dimethylpiperidin-1-ium-4-yl) octadecyl phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.66 |
| Formel vikt | 461.3634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?