Läs mer
Perilipin-2/ADFP Antibody (ADFP/1366), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18605937 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18605937 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18605937 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP254313PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7676.93 SEK
    6702.15 SEK / 0.1ml
    Save 974.78 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Perilipin-2/ADFP Monoclonal antibody specifically detects Perilipin-2/ADFP in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Perilipin-2/ADFP
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassificering Monoclonal
Klona ADFP/1366
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias ADFP, Adipophilin, Adipose differentiation-related proteinadipophilin, ADRP, MGC10598, perilipin 2, perilipin-2
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 249-376) of human Perilipin-2/ADFP protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q99541)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cardiovascular Biology, Diabetes Research, Epigenetics, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Lipid Droplets, metabolism, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 123
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b λ
Produktlinje Novus