Läs mer
Perilipin Antibody, PE, R&D Systems™
Produktkod. 18606145 Handla allt Bio Techne Produkter
Produktkod. 18606145 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP299070PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4415.66 SEK
    3828.30 SEK / 0.1ml
    Save 587.36 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Perilipin Polyclonal specifically detects Perilipin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Formulering PBS
Värd art Rabbit
Gen-ID (Entrez) 5346
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinje Novus