Läs mer
Perilla Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perilla Ketone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-8(2)3-4-10(11)9-5-6-12-7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 166.0994 |