missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Perilla Ketone, TRC

Produktkod. 30418096
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418096 25 mg
30417748 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418096 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28705025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 553-84-4
Molekylformel C10H14O2
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Synonym 1-(3-Furanyl)-4-methyl-1-pentanone, 1-(3-Furyl)-4-methyl-1-pentanone, 3-(4-Methylpentanoyl)furan, NSC 348407
IUPAC-namn 1-(furan-3-yl)-4-methylpentan-1-one
LEDER CC(C)CCC(=O)c1cocc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Perilla Ketone
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-8(2)3-4-10(11)9-5-6-12-7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 166.0994
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.