Läs mer
Perillartine, MedChemExpress
Produktkod. 16479176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479176 100 mg
1 options
Produktkod. 16479176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2084
MedChemExpress Perillartine is a sweetener, which activates the taste receptor type 1 member 2 (Tas1r2) subunit in a species-dependent manner.
Perillartine is a sweetener, which activates the taste receptor type 1 member 2 (Tas1r2) subunit in a species-dependent manner.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perillartine
CAS 30950-27-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H15NO
Kvantitet 100 mg
Synonym DL-Perillartine
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (605.22 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (4.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1CC=C(/C=N/O)CC1)=C
Molekylvikt (g/mol) 165.23
Formel vikt 165.23
Procent renhet 98.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism