missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perillen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perillen |
| CAS | 539-52-6 |
| Molekylformel | C10H14O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-(4-Methyl-3-penten-1-yl)furan, 3-(4-Methyl-3-pentenyl)furan, Perillene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-9(2)4-3-5-10-6-7-11-8-10/h4,6-8H,3,5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=CCCC1=COC=C1)C |
| IUPAC-namn | 3-(4-methylpent-3-enyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1045 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?