Läs mer
(±)-Perillyl Alcohol (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl)methanol |
| CAS | 536-59-4 |
| Molekylformel | C10 H16 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (4-Prop-1-en-2-ylcyclohexen-1-yl)methanol, (±)-Perillyl Alcohol, 4-Isopropenyl-1-cyclohexene-methanol, 4-Isopropenyl-1-cyclohexenylmethanol, NSC 641066, Perilla Alcohol, Perillic Alcohol, Perillol, Perillyl Alcohol, [4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]methanol, dl-Perillyl Alcohol, 4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexene-1-methanol, p-Mentha-1,8-dien-7-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1)CO |
| IUPAC-namn | [(4S)-4-isopropenylcyclohexen-1-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vikt | 152.1201 |