missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-Perillyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Perillyl Alcohol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 152.1201 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?