Läs mer
Perindopril Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perindopril Acyl-beta-D-glucuronide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40N2O11/c1-4-8-14(23(34)36-5-2)26-12(3)21(31)27-15-10-7-6-9-13(15)11-16(27)24(35)38-25-19(30)17(28)18(29)20(37-25)22(32)33/h12-20,25-26,28-30H,4-11H2,1-3H3,(H,32,33)/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19+,20-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 544.2632 |