missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perindopril-d4 t-Butylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perindopril-d4 t-Butylamine Salt |
| CAS | 1356929-59-3 |
| Molekylformel | C19 2H4 H28 N2 O5 . C4 H11 N |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [2S-[1[R*(R*)],2α,3aβ,7aβ]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxo-2,3,3,3-tetradeuteriopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid compd. with 2-methyl-2-propanamine (1:1), 2-Methylpropan-2-amine (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)butyl]amino]-1-oxopropyl-2,3,3,3-d4]octahydro-1H-indole-2-carboxylate, Perindopril-d4 tert-butylamine, Perindopril-2',3',3',3'-D4 tert-butylamine, Perindopril-d4 erbumine, Perindopril-2',3',3',3'-D4 erbumine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32N2O5.C4H11N/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;1-4(2,3)5/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);5H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-;/m0./s1/i3D3,12D; |
| LEDER | C(C)(C)(C)N.C([C@@](N[C@H](C(OCC)=O)CCC)(C([2H])([2H])[2H])[2H])(=O)N1[C@@]2([C@](C[C@H]1C(O)=O)(CCCC2)[H])[H] |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid;2-methylpropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.63 |
| Formel vikt | 445.3454 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?