Läs mer
Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate) |
| CAS | 111836-22-7 |
| Molekylformel | C11H17NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Indole-2-carboxylic acid','1-acetyloctahydro-','[2S-(2α,3aβ,7aβ)]- (9CI), (2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Perindopril tert-Butylamine Imp. L (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10(12)11(14)15/h8-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/t8-,9-,10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,7aS)-1-acetyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.26 |
| Formel vikt | 211.1208 |