missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Perindopril Diketopiperazine, TRC

Produktkod. 30003777
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003777 50 mg
30012069 10 mg
30011853 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003777 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28752550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 129970-98-5
Molekylformel C19 H30 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 350.45
Synonym (αS,3S,5aS,9aS,10aS)-decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propyl-Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid ethyl ester, Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid, decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propyl-, ethyl ester, [3S-[2(R*),3α,5aβ,9aβ,10aβ]]- (9CI), Perindopril Related Compound F (USP)
IUPAC-namn ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahydro-3H-pyrazino[1,2-a]indol-2-yl]pentanoate
LEDER CCC[C@H](N1[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@H]3C[C@H]2C1=O)C(=O)OCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-ethyl 2-{(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30N2O4/c1-4-8-15(19(24)25-5-2)20-12(3)17(22)21-14-10-7-6-9-13(14)11-16(21)18(20)23/h12-16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1
Formel vikt 350.2206
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.