Läs mer
Perindopril L-Arginine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perindopril L-Arginine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32N2O5.C6H14N4O2/c1-4-8-14(19(25)26-5-2)20-12(3)17(22)21-15-10-7-6-9-13(15)11-16(21)18(23)24;7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h12-16,20H,4-11H2,1-3H3,(H,23,24);4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t12-,13-,14-,15-,16-;4-/m00/s1 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 542.3428 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |