Läs mer
Perindopril-N-desethylpentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C12H20N2O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.3, 240.30 |
| InChI-nyckel | BHUJIVBXVYHWJX-XKNYDFJKSA-N |
| LEDER | [H][C@]12C[C@H](N(C(=O)[C@H](C)N)[C@@]1([H])CCCC2)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-aminopropanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Room Temperature |