Läs mer
Perindopril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C19H32N2O5 |
| MDL-nummer | MFCD00865859 |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.47 |
| InChI-nyckel | IPVQLZZIHOAWMC-QXKUPLGCSA-N |
| LEDER | CCC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N1[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(O)=O)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl]amino}propanoyl]-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 1 g |
| Visa mer |