Läs mer
Perindoprilat Lactam A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]-indol-2(1H)-yl]pentanoic Acid |
| CAS | 129970-99-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H26 N2 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Perindopril Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O4/c1-3-6-13(17(22)23)18-10(2)15(20)19-12-8-5-4-7-11(12)9-14(19)16(18)21/h10-14H,3-9H2,1-2H3,(H,22,23)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1 |
| LEDER | CCC[C@H](N1[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@H]3C[C@H]2C1=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahydro-3H-pyrazino[1,2-a]indol-2-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.4 |
| Visa mer |