Läs mer
Periodisk syra, 99 %
Produktkod. 11454387
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454387 250 g 250g
11444387 50 g -
11434387 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20433.30
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227,94 g/mol
Perjodsyra används som en komponent för glykoproteinfläckar. Det fungerar som en farmaceutisk och syntetisk mellanprodukt och används i silkscreentryck. Det fungerar som ett oxidationsmedel speciellt vid klyvning av 1,2-dioler för att framställa dialdehyder. Den har selektiv oxidationsförmåga vilket gör den till ett idealiskt reagens för återvinning av silk screentryck i tryckeriindustrin. Den finner tillämpning inom biovetenskap för analys av intracellulära polysackarider som glykogen, stärkelse och cellulosa. Dessutom används det i oxidationsreaktioner som omvandlar sulfider till sulfoner, katalyserad av krom(VI)-oxid och oxidationsreaktioner som omvandlar alkoholer till aldehyder och ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Perjodsyra används som en komponent för glykoproteinfläckar. Det fungerar som en farmaceutisk och syntetisk mellanprodukt och används i silkscreentryck. Det fungerar som ett oxidationsmedel speciellt vid klyvning av 1,2-dioler för att framställa dialdehyder. Den har selektiv oxidationsförmåga vilket gör den till ett idealiskt reagens för återvinning av silk screentryck i tryckeriindustrin. Den finner tillämpning inom biovetenskap för analys av intracellulära polysackarider som glykogen, stärkelse och cellulosa. Dessutom används det i oxidationsreaktioner som omvandlar sulfider till sulfoner, katalyserad av krom(VI)-oxid och oxidationsreaktioner som omvandlar alkoholer till aldehyder och ketoner.
Löslighet Lösligt i vatten och
alkoholer.
Noter
Ljuskänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, pulveriserade metaller, starka baser och dimetylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Molekylformel H5IO6
Molekylvikt (g/mol) 227.94
MDL-nummer MFCD00011344
InChI-nyckel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC-namn pentahydroxi(oxo)-$l^{7}-jodan
LEDER O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Periodic acid
pH 1.2
Smältpunkt 126 °C till 130 °C
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
UN-nummer UN3085
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,7171
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkoholer.
Formel vikt 227.94
Procent renhet 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Periodic acid
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Gefahrenhinweis
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Periodic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.