Läs mer
Perjodsyra, ACS, 99,0-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491167
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491167 50 g 50g
1 options
Produktkod. 15491167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030472.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10450-60-9 | H5IO6 | 227.94 g/mol
Perjodsyra används som en komponent för glykoproteinfläckar. Det fungerar som en farmaceutisk och syntetisk mellanprodukt och används i silkscreentryck. Det fungerar som ett oxidationsmedel, särskilt klyvning av 1,2-dioler för att framställa dialdehyder. Den har selektiv oxidationsförmåga vilket gör den till ett idealiskt reagens för återvinning av silk screentryck i tryckeriindustrin. Den finner tillämpning inom biovetenskap för analys av intracellulära polysackarider som glykogen, stärkelse och cellulosa. Dessutom används den i oxidationsreaktioner som omvandlar sulfider till sulfoner, katalyserad av krom(VI)oxid och oxidationsreaktioner som omvandlar alkoholer till aldehyder och ketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Periodic acid
Färg Vitt
CAS 10450-60-9
Smältpunkt 126 °C till 130 °C
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Analysprocentintervall 99.01-101.0%
Kvantitet 50 g
Molekylformel H5IO6
Fysisk form Kristaller
MDL-nummer MFCD00011344
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
InChI-nyckel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[I](O)(O)(O)(O)=O
IUPAC-namn tetrahydroxijodsyra
Molekylvikt (g/mol) 227.94
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
Formel vikt 227.94
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.