Läs mer
Periodic Acid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11438220 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438220 25 g 25g
11448220 100 g 100g
11458220 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438220 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210259525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 25g
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för cellfärgning. Periodic Acid, MP Biomedicals färgar cytoplasman hos celler som finns i det tubulära mönstret, slemmet och apikala ytorna av olika lumen och glykoproteiner på SDS-PAGE-geler. Denna förening kan användas i oxidationsreaktioner.
  • Perjodsyra kan användas i oxidationsreaktioner som omvandlar sulfider till sulfoner, katalyserad av krom(VI)-oxid och oxidationsreaktioner som omvandlar alkoholer till aldehyder och ketoner
  • Perjodsyra kan också reagera med 1,2-glykolbindningen av kolhydrater och bildar aldehyder i vävnadssnitt, som kan färgas med Schiff-baser, vilket möjliggör färgning av dessa vävnader
  • Dessutom visar studier att periodsyra inte är effektiv för att färga cancerceller i fasta bon, som färgas bättre med Grimelius
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10450-60-9
Molekylformel H5IO6
Molekylvikt (g/mol) 227.94
MDL-nummer MFCD00011344
InChI-nyckel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC-namn tetrahydroxijodsyra
LEDER O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 122°C (Lit.)
Kokpunkt 135°C (literature)
Kvantitet 25 g
Fysisk form Gulaktigt kristallint pulver
Löslighetsinformation Freely soluble in water (100mg/mL), alcohol, nitric acid; slightly soluble in ether.
Formel vikt 227.94
Procent renhet ≥99%