Läs mer
Periodic Acid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458220 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458220 500 g 500g
11438220 25 g 25g
11448220 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458220 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210259590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5030.00 SEK
    4790.57 SEK / 500g
    Save 239.43 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Används för cellfärgning. Periodic Acid, MP Biomedicals färgar cytoplasman hos celler som finns i det tubulära mönstret, slemmet och apikala ytorna av olika lumen och glykoproteiner på SDS-PAGE-geler. Denna förening kan användas i oxidationsreaktioner.
  • Perjodsyra kan användas i oxidationsreaktioner som omvandlar sulfider till sulfoner, katalyserad av krom(VI)-oxid och oxidationsreaktioner som omvandlar alkoholer till aldehyder och ketoner
  • Perjodsyra kan också reagera med 1,2-glykolbindningen av kolhydrater och bildar aldehyder i vävnadssnitt, som kan färgas med Schiff-baser, vilket möjliggör färgning av dessa vävnader
  • Dessutom visar studier att periodsyra inte är effektiv för att färga cancerceller i fasta bon, som färgas bättre med Grimelius
Kemiska identifierare
CAS 10450-60-9
Molekylformel H5IO6
Molekylvikt (g/mol) 227.94
MDL-nummer MFCD00011344
InChI-nyckel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
IUPAC-namn tetrahydroxijodsyra
LEDER O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 122 °C (bokstavligen)
Kokpunkt 135 °C (litteratur)
Kvantitet 500 g
Fysisk form Gulaktigt kristallint pulver
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten (100 mg/ml), alkohol, salpetersyra; lätt löslig i eter.
Formel vikt 227.94
Procent renhet ≥99%