Läs mer
Periodic Acid, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Periodic acid |
| Färg | White |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Solid |
| UN-nummer | UN3085 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water |
| IUPAC-namn | pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane |
| Formel vikt | 227.94g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (RT) |