Läs mer
Abcam Periodisk syra Schiff (PAS) färgningskit (Mucinfärgning)
Produktkod. 32119694 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
30 mL
Produktkod. Kvantitet
32119694 30 mL
1 options
Produktkod. 32119694 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab15068030mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Färga ortoperiodisk syra i 45 m i cell-/vävnadsextrakt med periodisk syra Schiff (PAS) Stain Kit AB150680. Citerad i 126 publikationer.
Färga ortoperiodisk syra i 45 m i cell-/vävnadsextrakt med periodisk syra Schiff (PAS) Stain Kit AB150680. Citerad i 126 publikationer.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 30 mL
Regulatorisk status RUO