Läs mer
Periodic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Periodic Acid |
| CAS | 10450-60-9 |
| Smältpunkt | 122°C |
| Kvantitet | 100 g |
| MDL-nummer | MFCD00011344 |
| Synonym | Periodic acid, Periodic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.94 |