Läs mer
Periodic Acid, Supelco™
Produktkod. 15836860
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836860 100 g 100g
15826860 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15836860 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1005240100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10450-60-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Periodic Acid
Smältpunkt 122°C
Kvantitet 100 g
MDL-nummer MFCD00011344
Synonym Periodic acid, Periodic acid
Molekylvikt (g/mol) 227.94
Kvalitet Ungraded