Läs mer
Periostin/OSF-2 Antibody (POSTN/8951R), HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18604424 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18604424 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18604424 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324005H
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Periostin/OSF-2 Monoclonal antibody specifically detects Periostin/OSF-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Periostin/OSF-2
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona POSTN/8951R
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias MGC119510, MGC119511, OSF-2osteoblast specific factor 2 (fasciclin I-like), OSF2periodontal ligament-specific periostin, Osteoblast-specific factor 2, PDLPOSTN, periostin, periostin isoform thy2, periostin isoform thy4, periostin isoform thy6, periostin isoform thy8, periostin, osteoblast specific factor, PNRP11-412K4.1
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human Periostin/OSF-2 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cardiovascular Biology, Extracellular Matrix
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10631
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus