Läs mer
Peripheral Node Addressin Antibody (MECA-79R) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 19 publications
2470.00 SEK - 5660.00 SEK
Specifikationer
Antigen Peripheral Node Addressin
Klona MECA-79R
Koncentration 1 mg/mL
Utspädning Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 31278331), Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:500, In vivo assay reported in scientific literature (PMID 30277476)
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), In vitro Assay
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18052626
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-78792SS
0.1 mg
2470.00 SEK
0.10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18260068
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-78792
0.5 mg
5660.00 SEK
0.50mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Peripheral Node Addressin Monoclonal specifically detects Peripheral Node Addressin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, In vivo assay.
Specifikationer
Specifikationer
Peripheral Node Addressin
1 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), In vitro Assay
Unconjugated
Rat
Human, Mouse
MECA-79, Peripheral Node Addressin, PNAd
IgG1
Protein A or G purified
MECA-79R
Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 31278331), Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:500, In vivo assay reported in scientific literature (PMID 30277476)
Monoclonal
Purified
Lipid and Metabolism
PBS with 0.02% Sodium Azide
Mouse lymph node stromal cells
Primary
Store at -20°C.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer