Läs mer
Perisesaccharide B, MedChemExpress
Produktkod. 16421748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16421748 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16421748 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN4249
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Perisesaccharide B is an oligosaccharide isolated from the root barks of Periploca sepium.
Perisesaccharide B is an oligosaccharide isolated from the root barks of Periploca sepium.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perisesaccharide B
CAS 1095261-93-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H60O18
Kvantitet 5 mg
LEDER CC(O[C@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](C)O1)OC)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@@](O[C@H]3[C@@H](C[C@H](O[C@@]4([H])[C@H](C[C@H](O[C@@]5([H])[C@@H](CC(O[C@@H]5C)=O)OC)O[C@@H]4C)OC)O[C@@H]3C)O)([H])O[C@@H]2C)OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 780.85
Formel vikt 780.85
Procent renhet 99.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid