Läs mer
Cytiva Peristaltisk pump
Produktkod. 11340142 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kanaler:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kanaler Förpackningsstorlek
11340142 1 Varje
1 options
Produktkod. 11340142 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18111091
Beräknad leverans: 19-11-2026
Enkanalig peristaltisk pump kombinerar reproducerbara flödeshastigheter med enkel drift. Cytiva-peristaltisk pump fungerar antingen som en fristående enhet eller gränssnitt med programmerbara fraktionssamlare.
Funktioner
  • Flöde med låg pulsation från 0,6 till 500 ml/h,
  • Automatisk tryckplatta för bekväma slangbyten
  • Funktioner för maximalt och omvänt flöde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kanaler 1
Inkluderar 2 st silikonslangar 1 mm, 2,1 mm, 3,1 mm innerdiameter, 6 slanganslutningar, insexnyckel 3 mm, flödesstyrning, O-ringssäkring och säkring, Stödstång/P-1
Produkttyp Peristaltisk pump