Läs mer
Cytiva Peristaltisk pump
Produktkod. 15259774 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Max. Flödeshastighet:
0,5 ml/min. (Driftsområde), 10 ml/min. (Tvättflöde)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15259774 0,5 ml/min. (Driftsområde), 10 ml/min. (Tvättflöde) Varje
1 options
Produktkod. 15259774 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29023992
I lager
Ger flödeshastigheter upp till 5 ml/min. Cytiva Peristaltisk pump är en enkanalig peristaltisk pump som består av ett pumphuvud med fyra rullar som levererar exakta, låga pulsationsflöden. För användning i ÄTKA™ kromatografisystem, t.ex ÄKA Start.
För användning med ÄKTA™ starta ett automatiskt proteinreningssystem. Denna enkanaliga, robusta peristaltiska pump består av ett pumphuvud med fyra rullar som ger låg pulsering.
  • De exakta flödeshastigheterna möjliggör reproducerbar isokratisk eller gradienteluering
  • Ger flödeshastigheter på upp till 5 ml/min (upp till 10 ml/min vid tvätt) vid drifttryck på upp till 5 bar (0,5 Mpa, 72,5 psi)
  • Systempumpen möjliggör obevakad provapplicering och applicering av stora provvolymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Enkelkanal, fyrvalspumphuvud med låg pulsation
Flödesnoggrannhet Flödeshastighet≤ 1 ml/min. ±15 %, flödeshastighet> 1 ml/min.± 10 %
Flödesprecision Flödeshastighet≤ 1 ml/min:± 15 %< br /> Flödeshastighet> 1 ml/min:± 10 %
Max. Flödeshastighet 0,5 ml/min. (Driftsområde), 10 ml/min. (Tvättflöde)
Tryckområde 0,5 Mpa
Miljöförhållanden 0,8 till 2 cP och färsk pumpslang
För användning med (utrustning) ÄKTA Start
Min. Flödeshastighet 0,5 ml/min. (driftsområde)
Produkttyp Peristaltisk pump