Läs mer
Watson-Marlow 120-seriens drivenhet med pumphuvud
Produktkod. p-8011109
Flödeshastighet:
0,0001 till 36 ml/min
0,001 till 120 ml/min.
0,001 till 170 ml/min. vid 30 psi
0,002 till 190 ml/min.
0,003 till 54 ml/min.
Pumphuvud:
102R snabbväxlingspumphuvud
114DV flip-top pumphuvud
3-kanals pumphuvud
400D1 enkanaligt pumphuvud
Tvåkanaligt pumphuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12555316
Brand: Watson-Marlow 010.6141.R00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
120-seriens pumpar är små och staplingsbara, vilket sparar värdefullt utrymme i renrums-, LAF- och biosäkerhetsskåpinstallationer, som kan flödeshastigheter upp till 190 ml/min.
  • 120-serien är den perfekta pumpen för att maximera utbytet vid fermentering och cellodlingstillämpningar. Ultrakompakt och stapelbar för flera tillsatser såsom pH-kontroll, antiskum, näringsämnen och bufferttillskott, 120 erbjuder den idealiska kombinationen av storlek och teknologi för att optimera din process. 120-seriens pump är perfekt lämpad för engångssystem. Felfritt rörbyte tar bara sekunder.
  • Biofarmaceutiska processer kräver noggrann och repeterbar pumpning som är lätt att validera. Med ett exceptionellt hastighetsområde på 2 000:1 levererar pumpen i 100-serien den flexibilitet och renhet som är så mycket för läkemedelsprövningar. Ett knappsatslås säkrar dina pumpparametrar för konsekvent och repeterbar prestanda.
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
  • 120R enkelkanaligt pumphuvud med två valsar för kontinuerlig slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Digital variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP31
Flödeshastighet 0,003 till 54 ml/min.
Maximalt tryck 30 psi
Motorhastighet 0,1 till 32 rpm
Extern kontroll Manuell fjärrkontroll eller automatisk kontroller via 4–20 mA eller 0–10 V ingångar.
Modell 120 U/R
Pumphuvud 102R snabbväxlingspumphuvud
Spänning 90/264 V