Läs mer
Sartorius Peristaltisk pumpdrift
Produktkod. 30178712 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,002 till 3000 ml/min.
Produktkod. Flödeshastighet
30178712 0,002 till 3000 ml/min.
1 options
Produktkod. 30178712 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VFAPD00011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52150.00 SEK
    50156.61 SEK / 1 ark
    Save 1993.39 SEK
    3% Av
I lager
Peristaltisk pumpdrift för bearbetning av prover med Vivaflow TFF kassetter och Sartobind förbrukningsmaterial för kromatografi. Designad för ultrafiltrering, diafiltrering och rening.
  • Verktygsfri montering av pumphuvud, intuitiv justering av slanghållning och enkel laddning.
  • Digital kontroll med valfri fjärringång ger ett konsekvent flöde som omedelbart är reversibelt.
  • Processvätskan är begränsad till slangen för att säkerställa att både provet och pumpen förblir rena.
  • Enkel avtorkning och tvättbara pumphuvuden, kräver endast enstaka smörjning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontrolltyp Digital
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP31
Flödeshastighet 0,002 till 3000 ml/min.
Maximalt tryck 2 bar
Motorhastighet 3 till 400 rpm
Reversibel Ja
Filtertyp Ultrafiltration
Formatera Cassette
Material Polycarbonate
Material (membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B x H) 230 x 170 x 132 mm
Spänning 115/230 V
Typ TFF cassette
Volym (metrisk) 0.5 L