Läs mer
Sartorius Peristaltiskt pumphuvud för 1,6 mm slang
Produktkod. 30178741 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Slangstorlek:
1,6 mm
Produktkod. Slangstorlek
30178741 1,6 mm
1 options
Produktkod. 30178741 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VFAPH00011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8025.00 SEK
    7702.61 SEK / 1 ark
    Save 322.39 SEK
    4% Av
I lager
Peristaltisk pumphuvud för 1,6 mm slang, kompatibel med ett brett utbud av inre diametrar.
  • Enkel och intuitiv installation
  • Exakt flödeskontroll
  • Undvik kontaminering
  • Lågt underhåll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 85 x 60 x 82 mm
Filtertyp Ultrafiltration
Formatera Cassette
Material Polycarbonate
Material (membran) PES
MWCO 5 kDa
Sterilitet Non-sterile
Slangstorlek 1,6 mm
Typ Peristaltisk pumphuvud, TFF cassette
Volym (metrisk) 1 L